06-1310
Anti-JAK2 Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Janus kinase 2, Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase), tyrosine-protein kinase JAK2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Signaling
Immunological Signaling
Kinases & Phosphatases
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated JAK2 from RAW264.7 cell lysate.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected JAK2 in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
RAW264.7 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1