05-938
Anti-ORC6 Antibody, clone 3A4
clone 3A4, Upstate®, from rat
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ORC6(23594)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
WGK 2