05-488-I
Anti-Pyk2/CAKβ Antibody
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
78, monoclonal
PM
calculated mol wt 115.78 kDa
observed mol wt ~110 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Ptk2b(50646)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Pyk2/CAKβ in Raji cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Pyk2/CAKβ in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Pyk2/CAKβ in Western Blotting applications (Bernard-Trifilo, J.A., et. al. (2005). J Neurochem. 93(4):834-49).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected Pyk2/CAKβ in E18 rat cortex neurons.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1