04-772
Anti-Src Antibody, CT, clone NL19 | 04-772
clone NL19, Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC, Protooncogene SRC, Rous sarcoma tyrosine kinase pp60c-src, Tyrosine-protein kinase SRC-1, v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NL19, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Risultati analitici
RIPA whole cell lysates from human A431, Jurkat cells, mouse 3T3/A31 cells or rat PC-12 cells Included Positive Antigen Control: Catalog # 12-301, Non-Stimulated A431 cell lysate. Add 2.5 μL of 2-mercaptoethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1