Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 545,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
9
545,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5,Lys8,Lys12)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
11 kDa
Immunogen
Peptide corresponding to Histone H4 containing the sequence [GLG-ACK-GGA] on which Lys 12 is acetylated.
Application
Anti-acetyl-Histone H4 Antibody, pan (Lys 5, 8, 12) detects level of acetyl-Histone H4 & has been published & validated for use in WB.
Biochem/physiol Actions
Acetylated Histone H4 on Lysine 5, 8, 12
Physical form
100 μL of rabbit monoclonal IgG hybridoma supernantent (serum free) with 0.1% NaN3.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?