04-1525
Anti-TAFII250 Antibody, clone 6B3
clone 6B3, from mouse
Sinonimo/i:
Cell cycle gene 1 protein, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250kDa, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein-associated factor, 250kDa, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II,
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAF1(6872)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cited by external research group using a representative lot. See Hilton, H.L., et. al (2005) Mol. Cell. Bio. 25(10):4321–4332.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected TAFII250 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1