04-037
Anti-RalB Antibody, clone 25
clone 25, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
RAS-like protein B, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B, GTP binding protein, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
25, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RALB(5899)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cytoskeletal Signaling
G-proteins
Qualità
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect RalB in HEK293, NIH/3T3, and rat liver cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1