Documenti fondamentali
MATH03871FBA
Matrix Scientific
(6-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)pyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.51
Numero MDL:
Iupac Name
(6-(4-hydroxypiperidin-1-yl)pyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15BN2O3.ClH/c14-9-3-5-13(6-4-9)10-2-1-8(7-12-10)11(15)16;/h1-2,7,9,14-16H,3-6H2;1H
InChI
OLWXBJKXUBJKBA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/150637.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/150637.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)