Documenti fondamentali
MAT842160598
Matrix Scientific
3-(1H-Pyrazol-1-yl)-N-[3-(1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1-propanamine oxalate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.35
Numero MDL:
Iupac Name
bis(3-(1H-pyrazol-1-yl)propyl)amine oxalate
Inchi Code
1S/C12H19N5.C2H2O4/c1(9-16-11-3-7-14-16)5-13-6-2-10-17-12-4-8-15-17;3-1(4)2(5)6/h3-4,7-8,11-13H,1-2,5-6,9-10H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
UYKKQKMJCZIGAE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/162220.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/162220.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)