Documenti fondamentali
MAT321761362
Matrix Scientific
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.28
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
124/0.8mm
Iupac Name
2-(4-isobutylphenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11H,8H2,1-3H3
InChI
PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059724.html
Boiling point
124/0.8mm
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059724.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)