Documenti fondamentali
MAT246521575
Matrix Scientific
4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.61
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H7ClN4/c1-4-5-6(8)9-3-10-7(5)12(2)11-4/h3H,1-2H3
InChI
RKCUSLQIKDPCGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/054232.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/054232.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)