Documenti fondamentali
MAT246517582
Matrix Scientific
2-[4-(5-Bromo-4-methyl-2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-1-ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(4-(5-bromo-4-methylpyridin-2-yl)piperazin-1-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C12H18BrN3O/c1-10-8-12(14-9-11(10)13)16-4-2-15(3-5-16)6-7-17/h8-9,17H,2-7H2,1H3
InChI
PFNQJIYPXCVVFG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/051796.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/051796.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)