Documenti fondamentali
MAT196009664
Matrix Scientific
{[4-(2-Methoxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]-methyl}amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[4-(2-methoxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-11-5-2-9(8-10)3-6-12-7-4-9/h2-8,10H2,1H3
InChI
ASAQIHMTUYVBOL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040298.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040298.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)