MAT196004901
Matrix Scientific
Methyl 2-methyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoate
About This Item
P. ebollizione
118/11 Torr
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-7(8(11)12-2)6-10-5-3-4-9-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI
HZAQNPYNRRIGDW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Boiling point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/036162.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)