Documenti fondamentali
MAT158503382
Matrix Scientific
2-Ethoxyacetohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-ethoxyacetohydrazide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2/c1-2-8-3-4(7)6-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI
NBPLLPBYZXYAMN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026039.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026039.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)