Documenti fondamentali
MAT117958562
Matrix Scientific
4-Isobutoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.7
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-isobutoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(2)7-12-10-5-3-9(11)4-6-10;/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3;1H
InChI
YGPWKVFNKVKQSG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/017130.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/017130.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)