Documenti fondamentali
MAT117958550
Matrix Scientific
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
145-148
Iupac Name
2,5-bis(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H5F6NO2S/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(12,13)14)6(3-4)18(15,16)17/h1-3H,(H2,15,16,17)
InChI
KQNPHVUXUGXXCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024621.html
Melting Point
145-148
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024621.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)