Documenti fondamentali
MAT100860187
Matrix Scientific
Chroman-6-yl-acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-chromen-6-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-11(13)7-8-3-4-10-9(6-8)2-1-5-14-10/h3-4,6H,1-2,5,7H2,(H,12,13)
InChI
LGDANNUJLUWYSR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021252.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021252.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)