Documenti fondamentali
MAT089758117
Matrix Scientific
C-[1-(1-Phenyl-ethyl)-pyrrolidin-3-yl]-methylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.32
Numero MDL:
Iupac Name
[1-(1-phenylethyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-11(13-5-3-2-4-6-13)15-8-7-12(9-14)10-15/h2-6,11-12H,7-10,14H2,1H3
InChI
KNCVIVHOXNPVNM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021011.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021011.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)