Documenti fondamentali
MAT089757871
Matrix Scientific
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.69
Numero MDL:
Punto di fusione
190-192
Iupac Name
4-chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2S/c1-5-4-8(13(10,11)12)6(2)3-7(5)9/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI
YSDCIOQWHXYICL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020746.html
Melting Point
190-192
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020746.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)