MAT089756432
Matrix Scientific
4-Morpholin-4-yl-piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-(4-morpholinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c13-9(14)10(1-3-11-4-2-10)12-5-7-15-8-6-12/h11H,1-8H2,(H,13,14)
InChI
NQBWOCCOOPTMIO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019258.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)