Documenti fondamentali
MAT062354705
Matrix Scientific
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.31
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
113-116(dec)
Iupac Name
4-[3-(3-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]quinoline
Inchi Code
1S/C17H12N4/c1-2-6-16-14(5-1)13(7-9-19-16)15-11-20-21-17(15)12-4-3-8-18-10-12/h1-11H,(H,20,21)
InChI
AOCUYJNCUIRZRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016115.html
Melting Point
113-116(dec)
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016115.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)