Documenti
MAT047028124
Matrix Scientific
3,5-Bis(methylsulfonyl)benzoyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.75
Numero MDL:
Punto di fusione
186-189
Iupac Name
3,5-bis(methylsulfonyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO5S2/c1-16(12,13)7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)17(2,14)15/h3-5H,1-2H3
InChI
HVFOLOQLYMETFF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009386.html
Melting Point
186-189
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009386.html