Documenti fondamentali
MAT047025411
Matrix Scientific
2,3,3,3-Tetrafluoropropionic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
120-121
Punto di fusione
28-29
Densità
1.54
Iupac Name
2,3,3,3-tetrafluoropropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H2F4O2/c4-1(2(8)9)3(5,6)7/h1H,(H,8,9)
InChI
GPKYZQLMEPJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007180.html
Boiling point
120-121
Melting Point
28-29
Densità
1.54
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007180.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)