Documenti fondamentali
MAT047024646
Matrix Scientific
Ethyl 2-(trifluoromethyl)phenylacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.2
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl [2-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Inchi Code
1S/C11H11F3O2/c1-2-16-10(15)7-8-5-3-4-6-9(8)11(12,13)14/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI
OWPVWCWCZGEPGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006383.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006383.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)