Documenti fondamentali
MAN375327795
Manchester Organics
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-fluoro-4-nitrophenyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C7H3F4NO3/c8-5-3-4(15-7(9,10)11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H
InChI
QQRLTSAICSXWBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H15734
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)