Documenti fondamentali
MAN372903108
Manchester Organics
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Scegli un formato
1 G
260,00 USD
5 G
910,00 USD
SKU del venditore: QY-7470-1G
260,00 USD
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
260,00 USD
5 G
910,00 USD
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.07
Numero MDL:
SKU del venditore: QY-7470-1G
260,00 USD
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h5H,1-4H2
InChI
CDQPJEFLGBLJKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B23515
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)