MAN238930415
Manchester Organics
Pentanedihydrazide
About This Item
Iupac Name
pentanedihydrazide
Inchi Code
1S/C5H12N4O2/c6-8-4(10)2-1-3-5(11)9-7/h1-3,6-7H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI
LGYJSPMYALQHBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)