Documenti fondamentali
MAN238929960
Manchester Organics
3-Bromo-6-piperidin-1-yl-imidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-6-(1-piperidinyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C11H13BrN4/c12-9-8-13-10-4-5-11(14-16(9)10)15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI
ZOIHOUTZDWHDBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/C19801
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)