Documenti fondamentali
MAN238929573
Manchester Organics
Ethyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H8BrF3O3/c1-2-16-9(15)7-4-3-6(11)5-8(7)17-10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3
InChI
QDAATKCEXCYIPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H19522
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)