MAN182108991
Manchester Organics
2-Acetamido-5-nitropyridine
About This Item
Iupac Name
N-(5-nitro-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7N3O3/c1-5(11)9-7-3-2-6(4-8-7)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,8,9,11)
InChI
XKAASKOXADTLIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)