Documenti fondamentali
MAN182107884
Manchester Organics
Phenylamino-pyridin-2-yl-acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
anilino(2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H11N3/c14-10-13(12-8-4-5-9-15-12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13,16H
InChI
UCPRBCNEOGYFEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y16245
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)