Documenti fondamentali
LIFH96F11333
Life Chemicals Inc.
2,4,6-trimethylpyridine-3-carbaldehyde
Scegli un formato
250 MG
324,70 €
500 MG
545,70 €
1 G
940,90 €
2.5 G
2.004,30 €
5 G
2.994,90 €
10 G
4.172,70 €
SKU del venditore: F1957-0703-250MG
324,70 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
324,70 €
500 MG
545,70 €
1 G
940,90 €
2.5 G
2.004,30 €
5 G
2.994,90 €
10 G
4.172,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
SKU del venditore: F1957-0703-250MG
324,70 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4,6-trimethylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-4-7(2)10-8(3)9(6)5-11/h4-5H,1-3H3
InChI
BFYCFODZOFWWAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)