Documenti fondamentali
LIFH95ECD405
Life Chemicals Inc.
methyl 2-chloro-2-(4-nitrophenyl)acetate
Scegli un formato
250 MG
203,80 €
500 MG
355,90 €
1 G
489,80 €
SKU del venditore: F1916-0212-250MG
203,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
203,80 €
500 MG
355,90 €
1 G
489,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.62
Numero MDL:
SKU del venditore: F1916-0212-250MG
203,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-chloro-2-(4-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO4/c1-15-9(12)8(10)6-2-4-7(5-3-6)11(13)14/h2-5,8H,1H3
InChI
DCAVZAICHIBXQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)