Documenti fondamentali
LIFH95E162C8
Life Chemicals Inc.
[3-(piperidin-2-yl)phenyl]methanol
Scegli un formato
250 MG
456,30 €
500 MG
614,90 €
1 G
820,30 €
2.5 G
1.788,80 €
SKU del venditore: F1917-1806-250MG
456,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
456,30 €
500 MG
614,90 €
1 G
820,30 €
2.5 G
1.788,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
SKU del venditore: F1917-1806-250MG
456,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[3-(2-piperidinyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-9-10-4-3-5-11(8-10)12-6-1-2-7-13-12/h3-5,8,12-14H,1-2,6-7,9H2
InChI
PGIZXFGEXWUXJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)