Documenti fondamentali
LIFH31555C9E
Life Chemicals Inc.
2-(4-(methylthio)phenyl)thiazolidine
Scegli un formato
250 MG
327,60 €
SKU del venditore: F1967-3432-250MG
327,60 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
327,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.35
Numero MDL:
SKU del venditore: F1967-3432-250MG
327,60 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-(1,3-thiazolidin-2-yl)phenyl sulfide
Inchi Code
1S/C10H13NS2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)10-11-6-7-13-10/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3
InChI
BMGXOHKYNWJQRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)