Documenti fondamentali
LIFH3031A59C
Life Chemicals Inc.
5-methyl-4-oxo-3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrate
Scegli un formato
250 MG
116,70 €
500 MG
140,10 €
1 G
170,00 €
2.5 G
300,00 €
SKU del venditore: F0001-4112-250MG
116,70 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
116,70 €
500 MG
140,10 €
1 G
170,00 €
2.5 G
300,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.23
Numero MDL:
SKU del venditore: F0001-4112-250MG
116,70 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-hydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrate
Inchi Code
1S/C8H6N2O3S.H2O/c1-3-4-6(11)9-2-10-7(4)14-5(3)8(12)13;/h2H,1H3,(H,12,13)(H,9,10,11);1H2
InChI
RIAMZJVVKZKEEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)