Documenti fondamentali
LIFH11E4EF3F
Life Chemicals Inc.
2-methylhex-5-en-1-amine
Scegli un formato
250 MG
421,20 €
500 MG
702,00 €
1 G
1.171,30 €
2.5 G
2.342,60 €
5 G
3.513,90 €
10 G
4.919,20 €
SKU del venditore: F2147-8857-250MG
421,20 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
421,20 €
500 MG
702,00 €
1 G
1.171,30 €
2.5 G
2.342,60 €
5 G
3.513,90 €
10 G
4.919,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.2
Numero MDL:
SKU del venditore: F2147-8857-250MG
421,20 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-5-hexen-1-amine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3,7H,1,4-6,8H2,2H3
InChI
JEDAVAJXFVJEJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)