LIFH11E4EF3D
Life Chemicals Inc.
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: F2147-9872-250MG
702,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F2147-9872-250MG
702,00 €
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-7-5-8(6-7)1-3-10-4-2-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI
UBTXGHQPBUVCGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)