LIF947290600
Life Chemicals Inc.
3-chloro-2-(piperidin-4-yloxy)pyridine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: F2147-1160-250MG
180,70 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F2147-1160-250MG
180,70 €
Iupac Name
3-chloro-2-(piperidin-4-yloxy)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O.ClH/c11-9-2-1-5-13-10(9)14-8-3-6-12-7-4-8;/h1-2,5,8,12H,3-4,6-7H2;1H
InChI
YFNDOQVVVFUYIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)