Documenti fondamentali
LIF945291720
Life Chemicals Inc.
methyl 1-methyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
365,30 €
500 MG
653,90 €
1 G
1.176,50 €
2.5 G
2.351,70 €
5 G
3.416,40 €
10 G
5.066,10 €
SKU del venditore: F9995-1302-250MG
365,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
365,30 €
500 MG
653,90 €
1 G
1.176,50 €
2.5 G
2.351,70 €
5 G
3.416,40 €
10 G
5.066,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
SKU del venditore: F9995-1302-250MG
365,30 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-8(7(10)11-2)5-3-4-6(8)9/h3-5H2,1-2H3
InChI
TZHZMYGNHVTEFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)