Documenti fondamentali
LIF945291338
Life Chemicals Inc.
3-(trifluoromethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
351,00 €
500 MG
556,40 €
1 G
772,20 €
2.5 G
1.638,00 €
SKU del venditore: F8888-3429-250MG
351,00 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
351,00 €
500 MG
556,40 €
1 G
772,20 €
2.5 G
1.638,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.61
Numero MDL:
SKU del venditore: F8888-3429-250MG
351,00 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)-3-piperidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3NO.ClH/c7-6(8,9)5(11)2-1-3-10-4-5;/h10-11H,1-4H2;1H
InChI
PPGUTDFYLNZYCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)