Documenti fondamentali
LIF945291245
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromophenyl)azetidin-2-one
Scegli un formato
250 MG
234,00 €
500 MG
392,60 €
1 G
655,20 €
2.5 G
1.310,40 €
5 G
1.965,60 €
10 G
2.866,50 €
SKU del venditore: F8884-2283-250MG
234,00 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
234,00 €
500 MG
392,60 €
1 G
655,20 €
2.5 G
1.310,40 €
5 G
1.965,60 €
10 G
2.866,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.07
Numero MDL:
SKU del venditore: F8884-2283-250MG
234,00 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(12)11-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,12)
InChI
YSIKXVRYGIZALB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)