Documenti fondamentali
LIF945291220
Life Chemicals Inc.
2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Scegli un formato
250 MG
266,20 €
500 MG
439,10 €
1 G
743,30 €
SKU del venditore: F8883-4445-250MG
266,20 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
266,20 €
500 MG
439,10 €
1 G
743,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.21
Numero MDL:
SKU del venditore: F8883-4445-250MG
266,20 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-6-3-4-8-11-7(2)9(10)12(8)5-6/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI
MIETYAQHSFNPIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)