Documenti fondamentali
LIF509447105
Life Chemicals Inc.
6-tert-butyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Scegli un formato
250 MG
163,50 €
500 MG
268,80 €
1 G
392,30 €
2.5 G
744,60 €
SKU del venditore: F8889-3587-250MG
163,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
163,50 €
500 MG
268,80 €
1 G
392,30 €
2.5 G
744,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.2
Numero MDL:
SKU del venditore: F8889-3587-250MG
163,50 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-tert-butyl-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-4-5-7(11)10-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
InChI
TUDXTYPISQDTPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)