Documenti fondamentali
LIF509446932
Life Chemicals Inc.
(prop-2-yn-1-yl)(propan-2-yl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.16
Numero MDL:
Iupac Name
N-isopropyl-2-propyn-1-amine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-4-5-7-6(2)3/h1,6-7H,5H2,2-3H3
InChI
BQMKURIMSKNDLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)