Documenti fondamentali
LIF509446893
Life Chemicals Inc.
5-cyclobutyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
409,20 €
500 MG
619,80 €
1 G
835,60 €
2.5 G
1.537,60 €
5 G
2.585,40 €
SKU del venditore: F8882-6542-250MG
409,20 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
409,20 €
500 MG
619,80 €
1 G
835,60 €
2.5 G
1.537,60 €
5 G
2.585,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
SKU del venditore: F8882-6542-250MG
409,20 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-cyclobutyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c10-8(11)6-7(12-4-9-6)5-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2,(H,10,11)
InChI
FYTQKJZBCSLPER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)