LIF509444835
Life Chemicals Inc.
6-(benzyloxy)pyrimidin-4-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: F1967-1385-250MG
287,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F1967-1385-250MG
287,30 €
Iupac Name
6-(benzyloxy)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c12-10-6-11(14-8-13-10)15-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2,(H2,12,13,14)
InChI
LJFMBBBQPOGBHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)