Documenti fondamentali
LIF491378832
Life Chemicals Inc.
3-cyclopropyl-5-(piperidin-3-ylmethyl)-1,2,4-oxadiazole
Scegli un formato
250 MG
333,80 €
500 MG
562,60 €
1 G
973,40 €
2.5 G
1.906,80 €
5 G
2.841,50 €
SKU del venditore: F1907-2276-250MG
333,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
333,80 €
500 MG
562,60 €
1 G
973,40 €
2.5 G
1.906,80 €
5 G
2.841,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.28
Numero MDL:
SKU del venditore: F1907-2276-250MG
333,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C11H17N3O/c1-2-8(7-12-5-1)6-10-13-11(14-15-10)9-3-4-9/h8-9,12H,1-7H2
InChI
FJVVXUCVHCAXTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)