Documenti fondamentali
LIF491378809
Life Chemicals Inc.
N-(2-(dimethylamino)ethyl)piperidine-4-carboxamide dihydrochloride
Scegli un formato
250 MG
205,40 €
500 MG
322,40 €
1 G
449,80 €
2.5 G
981,50 €
5 G
1.901,90 €
SKU del venditore: F2158-1039-250MG
205,40 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
205,40 €
500 MG
322,40 €
1 G
449,80 €
2.5 G
981,50 €
5 G
1.901,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.22
Numero MDL:
SKU del venditore: F2158-1039-250MG
205,40 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-piperidinecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N3O.2ClH/c1-13(2)8-7-12-10(14)9-3-5-11-6-4-9;;/h9,11H,3-8H2,1-2H3,(H,12,14);2*1H
InChI
SNRMOBCIOUJLTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)